Imprimer
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400751-250MG OR400751-1G
APOSOR400751-250MGEA 190 EUR
APOSOR400751-250MG APOSOR400751-1G
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide ≥95%
2-Chloro-6-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrClI
Poids moléculaire: 331.37606 g/mol
Numéro MDL: MFCD18393366
Numéro CAS: 1035263-31-0
UN: 3261