Imprimer
3-Chloro-5-iodophenacyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400227-250MG OR400227-1G
APOSOR400227-250MGEA 226 EUR
APOSOR400227-250MG APOSOR400227-1G
3-Chloro-5-iodophenacyl bromide 95%
3-Chloro-5-iodophenacyl bromide
Formule: C₈H₅BrClIO
Numéro MDL: MFCD28040499
Numéro CAS: 1823925-41-2
UN: 3261