Imprimer
3-Chloro-5-iodobenzyl bromide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR400246-250MG OR400246-1G
APOSOR400246-250MGEA 306 EUR
APOSOR400246-250MG APOSOR400246-1G
3-Chloro-5-iodobenzyl bromide ≥95%
3-Chloro-5-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrClI
Poids moléculaire: 331.37607 g/mol
Numéro MDL: MFCD18393369
Numéro CAS: 912343-41-0
UN: 3261