2-Bromo-4′-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₆BrF₃O₂ Poids moléculaire: 283.04194 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD22124418 Numéro CAS: 1824101-54-3 |