Imprimer
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-iodobenzoate ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC99140-250MG PC99140-1G
APOSPC99140-250MGEA 219 EUR
APOSPC99140-250MG APOSPC99140-1G
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-iodobenzoate ≥95%
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-iodobenzoate
Formule: C₈H₅BrFIO₂
Numéro CAS: 2383683-94-9