Imprimer
1-(2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-[2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC99107-250MG PC99107-1G
APOSPC99107-250MGEA 203 EUR
APOSPC99107-250MG APOSPC99107-1G
1-(2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one ≥95%
1-(2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)phenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one