Imprimer

2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC912791-1G PC912791-5G
APOSPC912791-1GEA 58 EUR
APOSPC912791-1G APOSPC912791-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Point de fusion: 143…145 °C
Numéro MDL: MFCD08532493
Numéro CAS: 177420-63-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR