Imprimer
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC99064-250MG PC99064-1G PC99064-5G
APOSPC99064-250MGEA 224 EUR
APOSPC99064-250MG APOSPC99064-1G APOSPC99064-5G
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene ≥95%
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-5-iodobenzene
Formule: C₆H₂BrClFI
Numéro MDL: MFCD32903680
Numéro CAS: 2460515-82-4