Imprimer
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-[2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC99011-250MG PC99011-1G
APOSPC99011-250MGEA 219 EUR
APOSPC99011-250MG APOSPC99011-1G
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥95%
2’-Bromo-5’-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone