Imprimer
2-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC901498-1G PC901498-5G PC901498-10G
APOSPC901498-1GEA 125 EUR
APOSPC901498-1G APOSPC901498-5G APOSPC901498-10G
2-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde ≥95%
2-Bromo-4-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Numéro MDL: MFCD09835093
Numéro CAS: 1114808-87-5