Imprimer
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate ≥97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC57811-250MG PC57811-1G PC57811-5G
APOSPC57811-250MGEA 102 EUR
APOSPC57811-250MG APOSPC57811-1G APOSPC57811-5G
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate ≥97%
Methyl 2,4-dibromo-6-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅Br₂FO₂
Poids moléculaire: 311.9305 g/mol
Numéro MDL: MFCD06204165
Numéro CAS: 773134-10-4