Imprimer
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC56978-250MG PC56978-1G
APOSPC56978-250MGEA 261 EUR
APOSPC56978-250MG APOSPC56978-1G
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde ≥95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrFIO
Numéro MDL: MFCD31660988
Numéro CAS: 2092187-40-9