Imprimer
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC57808-250MG PC57808-1G PC57808-5G
APOSPC57808-250MGEA 190 EUR
APOSPC57808-250MG APOSPC57808-1G APOSPC57808-5G
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-nitroaniline ≥95%
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₃Cl₂FN₂O₂
Numéro MDL: MFCD30162392
Numéro CAS: 1698952-59-8