Imprimer
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC57735-250MG PC57735-1G PC57735-5G
APOSPC57735-250MGEA 190 EUR
APOSPC57735-250MG APOSPC57735-1G APOSPC57735-5G
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₅BrF₂O
Numéro MDL: MFCD28534225
Numéro CAS: 1779823-24-3