Imprimer
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzeneboronic acid ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
PC57126-250MG PC57126-1G PC57126-5G
APOSPC57126-250MGEA 190 EUR
APOSPC57126-250MG APOSPC57126-1G APOSPC57126-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzeneboronic acid ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzeneboronic acid