Imprimer
Methyl 2-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC57124-250MG PC57124-1G
APOSPC57124-250MGEA 223 EUR
APOSPC57124-250MG APOSPC57124-1G
Methyl 2-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
Poids moléculaire: 267.4795 g/mol
Numéro MDL: MFCD28733923
Numéro CAS: 1807003-11-7