Imprimer
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC57122-250MG PC57122-1G
APOSPC57122-250MGEA 241 EUR
APOSPC57122-250MG APOSPC57122-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
Numéro MDL: MFCD30184438
Numéro CAS: 1067882-62-5