Imprimer
Methyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoate ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC53605-1G PC53605-5G
APOSPC53605-1GEA 219 EUR
APOSPC53605-1G APOSPC53605-5G
Methyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoate ≥95%
Methyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoate
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Numéro MDL: MFCD12911498
Numéro CAS: 1214375-02-6