Imprimer

4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC56684-250MG PC56684-1G
APOSPC56684-250MGEA 232 EUR
APOSPC56684-250MG APOSPC56684-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₅BrF₆O
Poids moléculaire: 323.02981 g/mol
Numéro MDL: MFCD15526890
Numéro CAS: 1260815-51-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR