Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC53661-1G PC53661-5G
APOSPC53661-1GEA 219 EUR
APOSPC53661-1G APOSPC53661-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid ≥95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₃
Numéro MDL: MFCD29920603
Numéro CAS: 1956327-16-4