Methyl 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoate ≥95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅BrClFO₂ Poids moléculaire: 267.48 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD12913461 Numéro CAS: 908248-32-8 |