Imprimer
5'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-[5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53629-250MG PC53629-1G
APOSPC53629-250MGEA 219 EUR
APOSPC53629-250MG APOSPC53629-1G
5'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥95%
5'-Bromo-2'-(trifluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroacetophenone