Imprimer
4-Fluoro-3-methylbenzylamine, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC57806-5G PC57806-25G PC57806-100G
APOSPC57806-5GEA 21.9 EUR
APOSPC57806-5G APOSPC57806-25G APOSPC57806-100G
4-Fluoro-3-methylbenzylamine, grade Technique
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Numéro MDL: MFCD01631490
Numéro CAS: 261951-68-2
UN: 2735