Imprimer
3-Chloro-2-fluorobenzylamine, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
PC57807-5G PC57807-10G PC57807-25G
APOSPC57807-5GEA 37.7 EUR
APOSPC57807-5G APOSPC57807-10G APOSPC57807-25G
3-Chloro-2-fluorobenzylamine, grade Technique
3-Chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
Numéro MDL: MFCD01631391
Numéro CAS: 72235-55-3
UN: 2735