Imprimer
4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC57812-250MG PC57812-1G PC57812-5G
APOSPC57812-250MGEA 116 EUR
APOSPC57812-250MG APOSPC57812-1G APOSPC57812-5G
4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline ≥95%
4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Formule: C₇H₆BrFN₂O₂
Numéro MDL: MFCD09152766
Numéro CAS: 952183-01-6
UN: 2811