Imprimer
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC57482-250MG PC57482-1G
APOSPC57482-250MGEA 227 EUR
APOSPC57482-250MG APOSPC57482-1G
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥95%
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrF₄N
Numéro MDL: MFCD28740806
Numéro CAS: 1805152-52-6
UN: 2810