Imprimer
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-iodoaniline ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC37881-250MG PC37881-1G PC37881-5G
APOSPC37881-250MGEA 219 EUR
APOSPC37881-250MG APOSPC37881-1G APOSPC37881-5G
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-iodoaniline ≥95%
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₃Cl₂FIN
Numéro MDL: MFCD29484812
Numéro CAS: 1699384-74-1
UN: 2811