5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₂ClF₄N Poids moléculaire: 223.55479 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD28752673 Numéro CAS: 1807135-39-2 UN: 2811 |