Imprimer
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR59983-250MG OR59983-1G
APOSOR59983-250MGEA 132 EUR
APOSOR59983-250MG APOSOR59983-1G
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₇BrN₂O₂
Point de fusion: 70…72 °C
Numéro MDL: MFCD02179563
Numéro CAS: 120781-02-4
UN: 2811
ADR: 6,III