Imprimer
Methyl 2-amino-3-chloro-5-iodobenzoate ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR61619-250MG OR61619-1G OR61619-5G
APOSOR61619-250MGEA 139 EUR
APOSOR61619-250MG APOSOR61619-1G APOSOR61619-5G
Methyl 2-amino-3-chloro-5-iodobenzoate ≥95%
Methyl 2-amino-3-chloro-5-iodobenzoate
Formule: C₈H₇ClINO₂
Numéro MDL: MFCD31672754
Numéro CAS: 1070977-94-4
UN: 2811