Imprimer
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC503028-250MG PC503028-1G
APOSPC503028-250MGEA 219 EUR
APOSPC503028-250MG APOSPC503028-1G
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate ≥95%
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅ClF₄O₂
Poids moléculaire: 256.58141 g/mol
Numéro MDL: MFCD28752646
Numéro CAS: 1805524-68-8