5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₃ClF₄O Poids moléculaire: 226.55543 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD32708897 Numéro CAS: 134099-32-4 |