Imprimer
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC503020-250MG PC503020-1G PC503020-5G
APOSPC503020-250MGEA 66.7 EUR
APOSPC503020-250MG APOSPC503020-1G APOSPC503020-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
Numéro MDL: MFCD28752592
Numéro CAS: 1807210-92-9