Imprimer
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol ≥80%, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC502197-250MG PC502197-1G
APOSPC502197-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC502197-250MG APOSPC502197-1G
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol ≥80%, grade Technique
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₅F₄NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28796316
Numéro CAS: 1806335-72-7