Imprimer
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502057-250MG PC502057-1G PC502057-5G
APOSPC502057-250MGEA 190 EUR
APOSPC502057-250MG APOSPC502057-1G APOSPC502057-5G
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid ≥95%
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄FNO₅
Poids moléculaire: 201.10876 g/mol
Numéro MDL: MFCD15528841
Numéro CAS: 1047621-84-0