Imprimer
Methyl 3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC502068-250MG PC502068-1G PC502068-5G
APOSPC502068-250MGEA 190 EUR
APOSPC502068-250MG APOSPC502068-1G APOSPC502068-5G
Methyl 3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate ≥95%
Methyl 3-fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₅
Numéro MDL: MFCD16038819
Numéro CAS: 850335-27-2