Imprimer

5-Bromo-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC49676-250MG PC49676-1G
APOSPC49676-250MGEA 183 EUR
APOSPC49676-250MG APOSPC49676-1G
5-Bromo-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥95%
5-Bromo-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₄BBrF₃NO₂
Numéro MDL: MFCD26520142
Numéro CAS: 1256360-49-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR