Imprimer
8-Chloro-6-iodo-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione ≥94%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR62141-250MG OR62141-1G
APOSOR62141-250MGEA 232 EUR
APOSOR62141-250MG APOSOR62141-1G
8-Chloro-6-iodo-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione ≥94%
8-Chloro-6-iodo-2H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₃ClINO₃
Numéro CAS: 2609110-48-5