Imprimer
5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR62133-250MG OR62133-1G OR62133-5G
APOSOR62133-250MGEA 224 EUR
APOSOR62133-250MG APOSOR62133-1G APOSOR62133-5G
5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₇H₆IN₃
Numéro MDL: MFCD32903685
Numéro CAS: 2594436-04-9