Imprimer
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR61547-250MG OR61547-1G
APOSOR61547-250MGEA 190 EUR
APOSOR61547-250MG APOSOR61547-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClIO
Numéro CAS: 2090983-53-0