2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzyl alcohol ≥95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₈BrNO₃ Poids moléculaire: 246.05802 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD28745354 Numéro CAS: 1807195-87-4 |