N-Oxyde de N-méthylmorpholine 50% en solution aqueuse
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
Formule:
C₅H₁₁NO₂ Poids moléculaire: 117.15 g/mol Point d'ébullition: 119 °C Densité: 1.12 |
Numéro MDL:
MFCD00005947 Numéro CAS: 7529-22-8 |