Imprimer
Methyl 2-ethoxy-4-nitro-benzoate ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52913-250MG OR52913-1G
APOSOR52913-250MGEA 143 EUR
APOSOR52913-250MG APOSOR52913-1G
Methyl 2-ethoxy-4-nitro-benzoate ≥95%
Methyl 2-ethoxy-4-nitro-benzoate
Formule: C₁₀H₁₁NO₅
Numéro MDL: MFCD12025257
Numéro CAS: 24091-87-0