Imprimer
Methyl 5-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52910-1G OR52910-5G OR52910-10G
APOSOR52910-1GEA 26.1 EUR
APOSOR52910-1G APOSOR52910-5G APOSOR52910-10G
Methyl 5-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥95%
Methyl 5-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₃
Numéro MDL: MFCD11112987
Numéro CAS: 1131587-94-4