Imprimer
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR52906-250MG OR52906-1G OR52906-5G
APOSOR52906-250MGEA 116 EUR
APOSOR52906-250MG APOSOR52906-1G APOSOR52906-5G
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate ≥98%
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate
Formule: C₉H₁₁NO₄S
Poids moléculaire: 229.25294 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034026
Numéro CAS: 716-41-6