Imprimer
5-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR70324-250MG OR70324-1G
APOSOR70324-250MGEA 219 EUR
APOSOR70324-250MG APOSOR70324-1G
5-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
5-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₉BrO₂
Numéro MDL: MFCD29067870
Numéro CAS: 121146-16-5