Imprimer
4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR70322-250MG OR70322-1G
APOSOR70322-250MGEA 219 EUR
APOSOR70322-250MG APOSOR70322-1G
4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₉BrO₂
Numéro MDL: MFCD31588710
Numéro CAS: 1561780-76-4