Imprimer
3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR70320-250MG OR70320-1G OR70320-5G
APOSOR70320-250MGEA 157 EUR
APOSOR70320-250MG APOSOR70320-1G APOSOR70320-5G
3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₉BrO₂
Numéro MDL: MFCD11110859
Numéro CAS: 1131622-50-8