Imprimer
3-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR70319-250MG OR70319-1G
APOSOR70319-250MGEA 219 EUR
APOSOR70319-250MG APOSOR70319-1G
3-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
3-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₉BrO₂
Numéro MDL: MFCD32862617
Numéro CAS: 2640734-74-1