Imprimer
2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid ≥97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR70317-250MG OR70317-1G
APOSOR70317-250MGEA 203 EUR
APOSOR70317-250MG APOSOR70317-1G
2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid ≥97%
2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₉BrO₂
Numéro MDL: MFCD31715078
Numéro CAS: 1237073-59-4